Imprimer
6-Bromo-DL-tryptophan
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(6-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(6-Br)-OH
BIB6019-1G BIB6019-250MG
APOSBIB6019-1GEA 351 EUR
APOSBIB6019-1G APOSBIB6019-250MG
6-Bromo-DL-tryptophan
6-Bromo-DL-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055988
Numéro CAS: 33599-61-0