Imprimer
MOPSO ≥99.5%, Ultrapure
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB2401-100G BIB2401-25G BIB2401-500G
APOSBIB2401-100GEA 24.8 EUR
APOSBIB2401-100G APOSBIB2401-25G APOSBIB2401-500G
MOPSO ≥99.5%, Ultrapure
MOPSO
Biological buffer - useful range 6.2 - 7.6
U.S. Patent No 4,246,194 (To Research Organics)
Formule: C₇H₁₅NO₅S
Point de fusion: 276…279 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009629
Numéro CAS: 68399-77-9
EINECS: 269-989-6