Imprimer
Pyr-AMC
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: L-Pyroglutamic acid 7-amido-4-methylcoumarin
BIB1445-100MG BIB1445-250MG
APOSBIB1445-100MGEA 232 EUR
APOSBIB1445-100MG APOSBIB1445-250MG
Pyr-AMC
Pyr-AMC
Formule: C₁₅H₁₄N₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00080240
Numéro CAS: 66642-36-2