Imprimer
2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Naphthyl b-D-galactopyranoside
BIB1427-250MG BIB1427-500MG
APOSBIB1427-250MGEA 105 EUR
APOSBIB1427-250MG APOSBIB1427-500MG
2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
Formule: C₁₆H₁₈O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004056
Numéro CAS: 33993-25-8