Imprimer
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB1175-1G BIB1175-500MG BIB1175-5G
APOSBIB1175-1GEA 109 EUR
APOSBIB1175-1G APOSBIB1175-500MG APOSBIB1175-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
Formule: C₁₆H₁₈BrClN₂O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00040631
Numéro CAS: 4264-82-8