Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
BIB0146-100G
BIB0146-1KG
BIB0146-500G
APOSBIB0146-100GEA
36.4
EUR
APOSBIB0146-100G
APOSBIB0146-1KG
APOSBIB0146-500G
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique ≥99%
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique
Biological buffer - useful range 6.4 - 7.8
Formule:
C₆H₁₅NO₅S Point de fusion: 153…157 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007533 Numéro CAS: 10191-18-1 EINECS: 233-465-5 |