Imprimer
Filipin III (de Streptomyces filipinesis)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA4324-1MG BIA4324-5MG
APOSBIA4324-1MGEA 157 EUR
APOSBIA4324-1MG APOSBIA4324-5MG
Filipin III (de Streptomyces filipinesis)
Filipin III
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00466923
Numéro CAS: 480-49-9