Imprimer
H-Arg-AMC·2HCl
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: L-Arginine 7-amido-4-methylcoumarin dihydrochloride
BIA4020-1G BIA4020-500MG
APOSBIA4020-1GEA 364 EUR
APOSBIA4020-1G APOSBIA4020-500MG
H-Arg-AMC·2HCl
H-Arg-AMC·2HCl
Formule: C₁₆H₂₁N₅O₃·2HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00155578
Numéro CAS: 113712-08-6