Imprimer
Acide 2-aminoisobutyrique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: α-Aminoisobutyric acid, 2-Amino-2-methylpropionic acid, 2-Metilalanina, H-Aib-OH, 2-Methylalanine, 2-Amino-2-methylpropanoic acid
BIA4009-100G BIA4009-1KG BIA4009-250G
APOSBIA4009-100GEA 26.1 EUR
APOSBIA4009-100G APOSBIA4009-1KG APOSBIA4009-250G
Acide 2-aminoisobutyrique
Acide 2-aminoisobutyrique
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Point d'ébullition: 204
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008049
Numéro CAS: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Merck Index: 13,00444