Ribitol
Fournisseur: Apollo Scientific
BIA3219-250G
BIA3219-50G
APOSBIA3219-250GEA
183
EUR
APOSBIA3219-250G
APOSBIA3219-50G
Ribitol
Ribitol
Formule:
HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH Point de fusion: 102…104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064291 Numéro CAS: 488-81-3 |