Imprimer
Adénine ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIA2543-100G BIA2543-25G BIA2543-500G
APOSBIA2543-100GEA 0 EUR
APOSBIA2543-100G APOSBIA2543-25G APOSBIA2543-500G
Adénine ≥99%
Adénine
Cytokin growth regulator.
  • Plant tissue culture tested
Formule: C₅H₅N₅
Point de fusion: 360…365 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041790
Numéro CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III