Imprimer
8-Aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid disodium salt 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA1386-10G BIA1386-1G BIA1386-5G
APOSBIA1386-10GEA 0 EUR
APOSBIA1386-10G APOSBIA1386-1G APOSBIA1386-5G
8-Aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid disodium salt 98%
8-Aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid disodium salt
Fluorescent label for glycoproteins andsaccharides.
Formule: C₁₀H₉NO₉S₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070572
Numéro CAS: 5398-34-5
EINECS: 226-431-6