Imprimer
(S)-2-(4-Aminobenzamido)pentanedioic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, N-(4-NH₂-Bz)-Glu-OH
BIA1350-100G BIA1350-25G
APOSBIA1350-100GEA 24.8 EUR
APOSBIA1350-100G APOSBIA1350-25G
(S)-2-(4-Aminobenzamido)pentanedioic acid
(S)-2-(4-Aminobenzamido)pentanedioic acid
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₅
Point de fusion: 175 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042821
Numéro CAS: 4271-30-1
EINECS: 224-261-7