Imprimer
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
BIA110-1G BIA110-25G BIA110-5G
APOSBIA110-1GEA 21.9 EUR
APOSBIA110-1G APOSBIA110-25G APOSBIA110-5G
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure
Fluorometric detection at picomole levels.
Formule: C₁₂H₁₂ClNO₂S
MW: 269.75 g/mol
Point de fusion: 69…75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003985
Numéro CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
ONU: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02840