Imprimer
L-Alanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA0703-100G BIA0703-1KG BIA0703-500G
APOSBIA0703-100GEA 0 EUR
APOSBIA0703-100G APOSBIA0703-1KG APOSBIA0703-500G
L-Alanine
L-Alanine
USP, pyrogen free
Formule: C₃H₇NO₂
Point de fusion: 314…316 °C (déc.)
Densité: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064410
Numéro CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8