Imprimer
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-Ala-OMe·HCl, H-Ala-OMe.HCl, L-Alanine methyl ester hydrochloride, (S)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride
BIA0121-25G BIA0121-5G
APOSBIA0121-25GEA 37.7 EUR
APOSBIA0121-25G APOSBIA0121-5G
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Formule: C₄H₉NO₂·HCl
MW: 139.6 g/mol
Point de fusion: 109…111 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063663
Numéro CAS: 2491-20-5
EINECS: 219-652-4