Imprimer
Alloxan monohydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyrimidine-2,4,5,6(1H,3H)-tetraone hydrate
BIA0118-100G BIA0118-250G BIA0118-50G
APOSBIA0118-100GEA 213 EUR
APOSBIA0118-100G APOSBIA0118-250G APOSBIA0118-50G
Alloxan monohydrate
Alloxan monohydrate
Formule: C₄H₄N₂O₅
Point de fusion: 255 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006031
Numéro CAS: 2244-11-3