Imprimer
Amoxicillin trihydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA0101-10G BIA0101-1G BIA0101-25G
APOSBIA0101-10GEA 37.7 EUR
APOSBIA0101-10G APOSBIA0101-1G APOSBIA0101-25G
Amoxicillin trihydrate
Amoxicillin trihydrate
Inhibitor of bacterial cell wall synthesis.sensitive to b-lactamase.
  • Cell culture tested
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₅S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072029
Numéro CAS: 61336-70-7