N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
BI9678T-100G
BI9678T-1KG
BI9678T-500G
APOSBI9678T-100GEA
36.4
EUR
APOSBI9678T-100G
APOSBI9678T-1KG
APOSBI9678T-500G
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine ≥99%
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine
Component for separation of low molecular weight peptides. Biological buffer - useful range 7.4-8.8
Formule:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H Point de fusion: 187 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004277 Numéro CAS: 5704-04-1 EINECS: 227-193-6 |