Imprimer
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) acide libre ≥99.5%, Ultrapure
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BI8181-1KG BI8181-100G BI8181-250G
APOSBI8181-1KGEA 92.8 EUR
APOSBI8181-1KG APOSBI8181-100G APOSBI8181-250G
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) acide libre ≥99.5%, Ultrapure
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
Biological buffer - useful range 6.8 - 8.2
  • Heavy metals: <1 ppm
  • pKa @ 20°C: 7.55 +/- 0.2
Formule: C₈H₁₈N₂O₄S
Point de fusion: 238…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006158
Numéro CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM