Imprimer
Indole-3-butyric acid potassium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BI5912-25G BI5912-10G BI5912-100G
APOSBI5912-25GEA 31.9 EUR
APOSBI5912-25G APOSBI5912-10G APOSBI5912-100G
Indole-3-butyric acid potassium salt
Indole-3-butyric acid potassium salt
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
  • Water soluble
  • Plant tissue culture tested
Formule: C₁₂H₁₂KNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058442
Numéro CAS: 60096-23-3