Imprimer
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BI4838-100G BI4838-25G BI4838-500G
APOSBI4838-100GEA 0 EUR
APOSBI4838-100G APOSBI4838-25G APOSBI4838-500G
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté 97+%
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté
Enzyme test reagent.
  • Water (by Karl Fischer): 29.0-30.0%
Formule: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002135
Numéro CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3