Imprimer
2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol 99+%, Haute Pureté
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BI4545-100G BI4545-25G
APOSBI4545-100GEA 75.4 EUR
APOSBI4545-100G APOSBI4545-25G
2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol 99+%, Haute Pureté
2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol
Buffer component used in SDS - gradient gel electrophoresis. Biological buffer - useful range 7.8-9.7.
  • White crystals
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
  • Forms a clear solution in water.
Formule: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14 g/mol
Point d'ébullition: 151 °C/10mmHg
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004678
Numéro CAS: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
ONU: 3259
ADR: 8 III
Merck Index: 13,00447