Imprimer
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS) 99
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
BI3932-100G BI3932-25G BI3932-500G
APOSBI3932-100GEA 33.5 EUR
APOSBI3932-100G APOSBI3932-25G APOSBI3932-500G
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS) 99
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS)
  • Assay (by titration) 98+%
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
  • Heavy metals analysis < 0.0003%
  • Biological buffer - useful range 5.8-7.2
Formule: C₈H₁₉NO₅
MW: 209.24 g/mol
Point de fusion: 102…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002853
Numéro CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7