Imprimer
Sulfate de lithium et de dodécyle ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BI3331-100G BI3331-25G BI3331-5G
APOSBI3331-100GEA 0 EUR
APOSBI3331-100G APOSBI3331-25G APOSBI3331-5G
Sulfate de lithium et de dodécyle ≥98%
Lithium dodécyle sulfate
  • Assay (by titration after hydrolysis) 99+%
  • pH (1%) = 6.0 - 9.0
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
Formule: C₁₂H₂₅LiO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007467
Numéro CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,III