Imprimer
D(-)-Sorbitol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BI2889-1KG BI2889-500G
APOSBI2889-1KGEA 0 EUR
APOSBI2889-1KG APOSBI2889-500G
D(-)-Sorbitol
D(-)-Sorbitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004708
Numéro CAS: 50-70-4