Imprimer
Digital multi-position magnetic hot plate stirrers, MULTI-HS
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
F20500530 F20500531
VELPF20500530EA 1607 EUR
VELPF20500530 VELPF20500531
Digital multi-position magnetic hot plate stirrers, MULTI-HS
Agitateurs Agitateurs magnétiques multipostes chauffants
Safe and compact digital multi-position magnetic hotplate stirrers available with 6 or 15 positions. The MULTI-HS include features such as timer, safety lock, the brushless motor provides maximum performance and safety.
  • Synchronous stirring and heating of 6 and 15 positions
  • Homogeneous temperature up to 120 °C for all positions
  • CerAlTop™ plate ensures easy cleaning and maximum resistance
  • Brushless motor ensures longevity and guarantees constant speed at all positions
  • SpeedServo™ technology maintains constant speed even when viscosity changes
  • Programmable
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle MULTI-HS 6 MULTI-HS 15
Environmentally Preferable
Matériau de la plaque Aluminium avec revêtement céramique Aluminium avec revêtement céramique
Plaque, Lxl 432×223 mm 432×223 mm
Nbre de positions d'agitation 6 15
Distance entre les positions d'agitation 100 mm 74 mm
Gamme de vitesse 100 - 1000 min⁻¹ 100 - 1000 min⁻¹
Speed setting 5 min⁻¹ 5 min⁻¹
Capacité de mélange max. H₂O 6×400 ml 15×250 ml
L×P×H 240×550×65 mm 240×550×65 mm
Puissance thermique 600 W 600 W
Précision du contrôle de la chaleur 1 °C 1 °C
Minuterie 1 min - 99 h 59 min 1 min - 99 h 59 min
Gamme de température 0…120 °C 0…120 °C
Affichage Digital Digital
Poids 4,7 kg 4,8 kg
Puissance d'entrée/sortie 620 (2,7 A) W 620 (5,4 A) W