Imprimer
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Carboxy-2-iodo-α,α,α-trifluoroanisole
PC9914-1G PC9914-5G
APOSPC9914-1GEA 77 EUR
APOSPC9914-1G APOSPC9914-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368785
Numéro CAS: 886762-67-0