Imprimer
Ethyl 3-chloro-2-fluoro-4-methoxybenzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC99022-1G PC99022-500MG
APOSPC99022-1GEA 886 EUR
APOSPC99022-1G APOSPC99022-500MG
Ethyl 3-chloro-2-fluoro-4-methoxybenzoate 97%
Ethyl 3-chloro-2-fluoro-4-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₀ClFO₃
MW: 232.636 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32707291
Numéro CAS: 2112478-44-9