Imprimer
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9893-25G PC9893-5G PC9893-100G
APOSPC9893-25GEA 97.3 EUR
APOSPC9893-25G APOSPC9893-5G APOSPC9893-100G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene 97%
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene
Formule: C₇H₅BrClF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236591
Numéro CAS: 203302-92-5