Imprimer
Perfluorodiglyme 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluoro(diethylene glycol dimethyl ether)
PC9776-10G PC9776-5G PC9776-1G
APOSPC9776-10GEA 123 EUR
APOSPC9776-10G APOSPC9776-5G APOSPC9776-1G
Perfluorodiglyme 98%
Perfluorodiglyme
Formule: C₆F₁₄O₃
MW: 386.04 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08458175
Numéro CAS: 40891-99-4