Imprimer
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9727-1G PC9727-5G
APOSPC9727-1GEA 67.2 EUR
APOSPC9727-1G APOSPC9727-5G
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide 97%
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide
Formule: C₈H₇F₂NO
Point de fusion: 114…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00183287
Numéro CAS: 383-19-7