Imprimer
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9661-1G PC9661-5G
APOSPC9661-1GEA 279 EUR
APOSPC9661-1G APOSPC9661-5G
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formule: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
MW: 367.236 g/mol
Point de fusion: 225…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458153
Numéro CAS: 1211414-44-6