Imprimer
N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9658-1G PC9658-250MG
APOSPC9658-1GEA 257 EUR
APOSPC9658-1G APOSPC9658-250MG
N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine 97%
N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772873
Numéro CAS: 857284-26-5