Imprimer
1,2,3-Trifluoropropane
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9621-1G PC9621-5G
APOSPC9621-1GEA 304 EUR
APOSPC9621-1G APOSPC9621-5G
1,2,3-Trifluoropropane
1,2,3-Trifluoropropane
Formule: C₃H₅F₃
Point d'ébullition: 70…71 °C (760 mm Hg)
Densité: 1.268 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784185
Numéro CAS: 66794-36-3