Imprimer
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9557-1G PC9557-5G
APOSPC9557-1GEA 256 EUR
APOSPC9557-1G APOSPC9557-5G
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formule: C₁₅H₁₀F₂N₂OS·BrH
MW: 385.226 g/mol
Point de fusion: >230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458147
Numéro CAS: 1210224-35-3