Imprimer
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9556-1G PC9556-5G
APOSPC9556-1GEA 279 EUR
APOSPC9556-1G APOSPC9556-5G
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formule: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
MW: 367.236 g/mol
Point de fusion: 224…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458146
Numéro CAS: 1209843-32-2