Imprimer
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzoic acid, 2-Carboxyphenyl trifluoromethyl sulphide
PC9435-1G PC9435-5G PC9435-250MG
APOSPC9435-1GEA 46.4 EUR
APOSPC9435-1G APOSPC9435-5G APOSPC9435-250MG
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂S
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236336
Numéro CAS: 37526-67-3