Imprimer
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9327-1G PC9327-250MG PC9327-5G
APOSPC9327-1GEA 351 EUR
APOSPC9327-1G APOSPC9327-250MG APOSPC9327-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅F₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236268
Numéro CAS: 247113-95-7