2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9321-1G
PC9321-500MG
PC9321-5G
APOSPC9321-1GEA
302
EUR
APOSPC9321-1G
APOSPC9321-500MG
APOSPC9321-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formule:
C₂₂H₁₆FNO₂ Point de fusion: 125…128 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00232013 Numéro CAS: 339114-73-7 |