Imprimer
2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9308-1G PC9308-5G
APOSPC9308-1GEA 256 EUR
APOSPC9308-1G APOSPC9308-5G
2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formule: C₁₅H₁₀F₂N₂OS·BrH
MW: 385.226 g/mol
Point de fusion: >240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458135
Numéro CAS: 1209726-22-6