Imprimer
1,6-Dichloroperfluorohexane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9238-10G PC9238-25G PC9238-5G
APOSPC9238-10GEA 292 EUR
APOSPC9238-10G APOSPC9238-25G APOSPC9238-5G
1,6-Dichloroperfluorohexane 97%
1,6-Dichloroperfluorohexane
Formule: C₆Cl₂F₁₂
Point d'ébullition: 113…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155741
Numéro CAS: 355-40-8