Imprimer
2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9234-10G PC9234-5G
APOSPC9234-10GEA 300 EUR
APOSPC9234-10G APOSPC9234-5G
2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Formule: C₂₃H₁₈F₆O₄
Point de fusion: 116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080522
Numéro CAS: 108050-42-6