Imprimer
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9187-1G PC9187-5G
APOSPC9187-1GEA 43.5 EUR
APOSPC9187-1G APOSPC9187-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03002852
Numéro CAS: 682805-12-5