Imprimer
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9184-1G PC9184-5G
APOSPC9184-1GEA 159 EUR
APOSPC9184-1G APOSPC9184-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116034
Numéro CAS: 886498-02-8