Imprimer
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC911412-100MG PC911412-250MG
APOSPC911412-100MGEA 577 EUR
APOSPC911412-100MG APOSPC911412-250MG
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile ≥98%
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₇FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658314
Numéro CAS: 368426-73-7