Imprimer
4-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC911409-1G PC911409-250MG
APOSPC911409-1GEA 584 EUR
APOSPC911409-1G APOSPC911409-250MG
4-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 97%
4-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile
Formule: C₉H₅FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527152
Numéro CAS: 1260759-82-7