Imprimer
7-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC911377-1G PC911377-250MG
APOSPC911377-1GEA 92.8 EUR
APOSPC911377-1G APOSPC911377-250MG
7-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
7-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formule: C₇H₄F₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234997
Numéro CAS: 375857-66-2