Imprimer
1-(2,3-Difluorophenyl)ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC911367-1G PC911367-5G
APOSPC911367-1GEA 190 EUR
APOSPC911367-1G APOSPC911367-5G
1-(2,3-Difluorophenyl)ethanol 95%
1-(2,3-Difluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18911748
Numéro CAS: 1228690-56-9