Imprimer
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC911333-1G PC911333-250MG PC911333-5G
APOSPC911333-1GEA 126 EUR
APOSPC911333-1G APOSPC911333-250MG APOSPC911333-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21607478
Numéro CAS: 1269232-93-0